Documenti fondamentali
ENA947417830
Enamine
2-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-hydroxyazetidin-3-yl}acetic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 238.70
250 MG
CHF 320.60
500 MG
CHF 480.50
1 G
CHF 602.70
2.5 G
CHF 1’020.00
5 G
CHF 1’716.80
10 G
CHF 3’109.10
SKU del venditore: EN300-203425-100MG
CHF 238.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 238.70
250 MG
CHF 320.60
500 MG
CHF 480.50
1 G
CHF 602.70
2.5 G
CHF 1’020.00
5 G
CHF 1’716.80
10 G
CHF 3’109.10
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-203425-100MG
CHF 238.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxyazetidin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-9(2,3)16-8(14)11-5-10(15,6-11)4-7(12)13/h15H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI
ZIMRMQDBEWKPRQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203425
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)