Documenti fondamentali
ENA947416498
Enamine
methyl 6-chloro-5-oxoheptanoate
Scegli un formato
50 MG
CHF 502.20
100 MG
CHF 658.20
250 MG
CHF 859.70
500 MG
CHF 1’247.10
1 G
CHF 1’546.10
2.5 G
CHF 2’853.90
5 G
CHF 4’133.10
10 G
CHF 6’038.90
SKU del venditore: EN300-399284-50MG
CHF 502.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 502.20
100 MG
CHF 658.20
250 MG
CHF 859.70
500 MG
CHF 1’247.10
1 G
CHF 1’546.10
2.5 G
CHF 2’853.90
5 G
CHF 4’133.10
10 G
CHF 6’038.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.64
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-399284-50MG
CHF 502.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-chloro-5-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C8H13ClO3/c1-6(9)7(10)4-3-5-8(11)12-2/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI
VITSKVBTNATBGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399284
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399284
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)