ENA947416396
Enamine
2-[(E)-2-(thiophen-2-yl)ethenyl]pyrrolidine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-399097-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-399097-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
(E)-2-(2-(thiophen-2-yl)vinyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H13NS/c1-3-9(11-7-1)5-6-10-4-2-8-12-10/h2,4-6,8-9,11H,1,3,7H2/b6-5+
InChI
ANGSYDVPBRYIMH-AATRIKPKSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399097
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)