Documenti fondamentali
ENA947416087
Enamine
[(5-bromopyrimidin-2-yl)methyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.51
Numero MDL:
Iupac Name
1-(5-bromopyrimidin-2-yl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8BrN3.ClH/c1-8-4-6-9-2-5(7)3-10-6;/h2-3,8H,4H2,1H3;1H
InChI
RIFKOUMPYYZRHU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399786
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399786
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)