Documenti fondamentali
ENA947413163
Enamine
4-bromo-1-chloro-7-methoxyisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.53
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-chloro-7-methoxyisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrClNO/c1-14-6-2-3-7-8(4-6)10(12)13-5-9(7)11/h2-5H,1H3
InChI
XNCSDEUKPCVVBQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397967
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397967
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)