ENA947410730
Enamine
2-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-399637-100MG
CHF 237.40
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-399637-100MG
CHF 237.40
Punto di fusione
284-285
Iupac Name
2-(4-phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c12-7-6-11-13-8-10(14-11)9-4-2-1-3-5-9;;/h1-5,8H,6-7,12H2,(H,13,14);2*1H
InChI
USEPMKRMWMLNNA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399637
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)