Documenti fondamentali
ENA947410347
Enamine
2-chloro-1-(2-methylcyclopropyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.59
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-1-(2-methylcyclopropyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H9ClO/c1-4-2-5(4)6(8)3-7/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI
HVRRRVQDZJXREN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396735
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396735
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)