Documenti fondamentali
ENA947410282
Enamine
rac-(3R,4R)-4-[(1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)oxy]oxolan-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.28
Numero MDL:
Iupac Name
(3R,4R)-4-((1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)oxy)tetrahydrofuran-3-amine
Inchi Code
1S/C13H15N3O2/c14-12-8-17-9-13(12)18-11-6-15-16(7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,12-13H,8-9,14H2/t12-,13+/m1/s1
InChI
UGUZFGDYFWJDGH-OLZOCXBDSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399622
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399622
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)