Documenti fondamentali
ENA947409066
Enamine
methyl 4-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
SKU del venditore: EN300-396655-100MG
CHF 414.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
10 G
CHF 4’605.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-396655-100MG
CHF 414.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-amino-3,3-dimethylbutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,5-8)4-6(9)10-3;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
InChI
JNNRODZJFFKGGF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396655
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396655
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)