Documenti fondamentali
ENA947408934
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-3-(prop-2-en-1-yl)azetidine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
SKU del venditore: EN300-396207-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 461.00
250 MG
CHF 640.40
500 MG
CHF 983.60
1 G
CHF 1’247.50
2.5 G
CHF 2’401.90
5 G
CHF 3’531.60
10 G
CHF 5’213.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.29
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-396207-100MG
CHF 461.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-allyl-1-(tert-butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-5-6-12(9(14)15)7-13(8-12)10(16)17-11(2,3)4/h5H,1,6-8H2,2-4H3,(H,14,15)
InChI
RYVFABKHPULMNH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396207
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396207
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)