Documenti fondamentali
ENA947408820
Enamine
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-7-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 295.90
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 609.20
1 G
CHF 767.80
2.5 G
CHF 1’442.50
5 G
CHF 2’567.00
10 G
CHF 4’247.90
SKU del venditore: EN300-395857-100MG
CHF 295.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 295.90
250 MG
CHF 402.50
500 MG
CHF 609.20
1 G
CHF 767.80
2.5 G
CHF 1’442.50
5 G
CHF 2’567.00
10 G
CHF 4’247.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-395857-100MG
CHF 295.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
317-320
Iupac Name
2-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c12-9-4-3-6-1-2-7(10(13)14)5-8(6)11-9/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI
VMHBVINKMWNOED-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395857
Melting Point
317-320
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395857
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)