ENA947408780
Enamine
methyl 2-fluoro-2,2-diphenylacetate
About This Item
Punto di fusione
63-64
Iupac Name
methyl 2-fluoro-2,2-diphenylacetate
Inchi Code
1S/C15H13FO2/c1-18-14(17)15(16,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
InChI
VEGXGSSVPREAMX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395773
Melting Point
63-64
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395773
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)