ENA947408738
Enamine
N-(5-chloropentyl)acetamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-395716-50MG
CHF 349.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-395716-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
N-(5-chloropentyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H14ClNO/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
InChI
ONKGMPAWHROVBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395716
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)