Documenti fondamentali
ENA947408385
Enamine
4-(difluoromethyl)oxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.62
Numero MDL:
Iupac Name
4-(difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2NO.ClH/c7-5(8)6(9)1-3-10-4-2-6;/h5H,1-4,9H2;1H
InChI
LZBDWAAWQMYRGP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651697
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651697
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)