ENA947407602
Enamine
5-fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
About This Item
Iupac Name
5-fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3,9-10H,4H2
InChI
LGOJGBZWGPBOOQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-644669
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-644669
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)