ENA947407296
Enamine
2-(3-aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-393334-50MG
CHF 375.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-393334-50MG
CHF 375.20
Iupac Name
2-(3-aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-1-4(2-5)3-6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H2,8,9);1H
InChI
INCIRDDMEPRLMD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-393334
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)