Documenti fondamentali
ENA947406668
Enamine
7-bromo-[1,3]oxazolo[4,5-c]pyridine
Scegli un formato
100 MG
CHF 323.20
250 MG
CHF 442.80
500 MG
CHF 671.60
1 G
CHF 848.40
2.5 G
CHF 1’732.40
5 G
CHF 3’379.50
10 G
CHF 6’552.80
SKU del venditore: EN300-679494-100MG
CHF 323.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 323.20
250 MG
CHF 442.80
500 MG
CHF 671.60
1 G
CHF 848.40
2.5 G
CHF 1’732.40
5 G
CHF 3’379.50
10 G
CHF 6’552.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.01
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-679494-100MG
CHF 323.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo[1,3]oxazolo[4,5-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrN2O/c7-4-1-8-2-5-6(4)10-3-9-5/h1-3H
InChI
DRWOBNSSVJNXJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679494
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679494
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)