Documenti fondamentali
ENA947406654
Enamine
2-chloro-6-fluorobenzene-1-thiol
Scegli un formato
100 MG
CHF 204.90
250 MG
CHF 273.80
500 MG
CHF 405.10
1 G
CHF 506.50
2.5 G
CHF 1’066.80
5 G
CHF 2’000.20
10 G
CHF 3’867.00
SKU del venditore: EN300-673763-100MG
CHF 204.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 204.90
250 MG
CHF 273.80
500 MG
CHF 405.10
1 G
CHF 506.50
2.5 G
CHF 1’066.80
5 G
CHF 2’000.20
10 G
CHF 3’867.00
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-673763-100MG
CHF 204.90
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-6-fluorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4ClFS/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChI
BNFQVQFCVBEQGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673763
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673763
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)