Documenti fondamentali
ENA947403813
Enamine
3-formyl-4-methoxybenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Punto di fusione
244-245
Iupac Name
3-formyl-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-13-8-3-2-6(9(11)12)4-7(8)5-10/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI
LAQPQIRPQCMEHG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673357
Melting Point
244-245
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-673357
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)