Documenti fondamentali
ENA947400539
Enamine
3,3,4,4,4-pentafluorobutane-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.16
Numero MDL:
Iupac Name
3,3,4,4,4-pentafluorobutane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C4H6F5NO2S/c5-3(6,4(7,8)9)1-2-13(10,11)12/h1-2H2,(H2,10,11,12)
InChI
IQEBYJVDVXBTQH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637504
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637504
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)