Documenti fondamentali
ENA947399416
Enamine
1-(1-bromopropan-2-yl)-4-fluorobenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.08
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-bromo-1-methylethyl)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrF/c1-7(6-10)8-2-4-9(11)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI
KCCIVVCMLFKSPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-675353
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-675353
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)