Documenti fondamentali
ENA947397640
Enamine
2-methoxyethyl N-(chloromethyl)-N-methylcarbamate
Scegli un formato
50 MG
CHF 573.70
100 MG
CHF 762.20
250 MG
CHF 1’009.20
500 MG
CHF 1’481.10
1 G
CHF 1’847.70
2.5 G
CHF 3’442.80
5 G
CHF 5’005.40
10 G
CHF 7’333.70
SKU del venditore: EN300-378260-50MG
CHF 573.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 573.70
100 MG
CHF 762.20
250 MG
CHF 1’009.20
500 MG
CHF 1’481.10
1 G
CHF 1’847.70
2.5 G
CHF 3’442.80
5 G
CHF 5’005.40
10 G
CHF 7’333.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-378260-50MG
CHF 573.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxyethyl chloromethyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C6H12ClNO3/c1-8(5-7)6(9)11-4-3-10-2/h3-5H2,1-2H3
InChI
BIWZVFPOEHHRJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378260
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)