Documenti fondamentali
ENA947397424
Enamine
tert-butyl 3-(2-amino-5-bromopyrimidin-4-yl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.2
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-amino-5-bromopyrimidin-4-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H17BrN4O2/c1-12(2,3)19-11(18)17-5-7(6-17)9-8(13)4-15-10(14)16-9/h4,7H,5-6H2,1-3H3,(H2,14,15,16)
InChI
DTHOUJJKYMOPEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378319
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378319
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)