Documenti fondamentali
ENA947394836
Enamine
3-cyclohexylpropane-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
SKU del venditore: EN300-679858-100MG
CHF 414.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 414.20
250 MG
CHF 571.50
500 MG
CHF 871.80
1 G
CHF 1’105.80
2.5 G
CHF 2’123.70
5 G
CHF 3’120.80
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-679858-100MG
CHF 414.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclohexylpropane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H19NO2S/c10-13(11,12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H2,10,11,12)
InChI
SZRBYKUATGPQLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679858
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-679858
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)