Documenti fondamentali
ENA947392819
Enamine
7,7-dimethyl-6-oxaspiro[3.4]octan-2-amine
Scegli un formato
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
SKU del venditore: EN300-378161-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 349.20
100 MG
CHF 498.70
250 MG
CHF 692.40
500 MG
CHF 1’064.20
1 G
CHF 1’352.80
2.5 G
CHF 2’608.60
5 G
CHF 3’838.40
10 G
CHF 5’671.40
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-378161-50MG
CHF 349.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7,7-dimethyl-6-oxaspiro[3.4]octan-2-amine
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-9(6-11-8)3-7(10)4-9/h7H,3-6,10H2,1-2H3
InChI
JLYMRRFIBXVBTP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378161
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378161
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)