Documenti fondamentali
ENA947392251
Enamine
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.17
Numero MDL:
Iupac Name
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8FNO4/c10-7-2-3-8(11(14)15)6(5-7)1-4-9(12)13/h2-3,5H,1,4H2,(H,12,13)
InChI
GLEBYEUPLNOEDZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342680
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342680
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)