Documenti fondamentali
ENA947391705
Enamine
1-[(3aR,6aS)-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2-yl]ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.67
Numero MDL:
Iupac Name
1-((3aR,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.ClH/c1-6(11)10-4-7-2-9-3-8(7)5-10;/h7-9H,2-5H2,1H3;1H/t7-,8+;
InChI
MDIPTUCBYZWLLE-KVZVIFLMSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378067
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378067
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)