ENA947391577
Enamine
tert-butyl N-(2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)carbamate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-263205-100MG
CHF 436.30
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-263205-100MG
CHF 436.30
Iupac Name
tert-butyl (2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-15(2,3)19-14(18)17-12-9-8-11-6-4-5-7-13(11)16-10-12/h4-7,12,16H,8-10H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI
AOIIOUQUKIGXNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263205
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)