Documenti fondamentali
ENA947390946
Enamine
tert-butyl N-[(5-formyl-1,3-thiazol-2-yl)methyl]carbamate
Scegli un formato
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
SKU del venditore: EN300-658820-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 363.50
250 MG
CHF 500.00
500 MG
CHF 761.30
1 G
CHF 964.10
2.5 G
CHF 1’845.50
5 G
CHF 2’708.70
10 G
CHF 3’995.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-658820-100MG
CHF 363.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((5-formylthiazol-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H14N2O3S/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-8-11-4-7(6-13)16-8/h4,6H,5H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI
JEBKJYMMWHDWQB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658820
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658820
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)