Documenti fondamentali
ENA947390266
Enamine
4,5-dimethylpyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.63
Numero MDL:
Iupac Name
4,5-dimethylpicolinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-3-7(8(10)11)9-4-6(5)2;/h3-4H,1-2H3,(H,10,11);1H
InChI
WHUPOHMUESSXAI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659007
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-659007
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)