Documenti fondamentali
ENA947389292
Enamine
3-[(hydroxyimino)methyl]thiophene-2-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.25
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(E)-(hydroxyimino)methyl]-2-thiophenesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H6N2O3S2/c6-12(9,10)5-4(3-7-8)1-2-11-5/h1-2H,3H2,(H2,6,9,10)
InChI
QQYJVRMKZVYKCG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412776
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412776
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)