Documenti fondamentali
ENA947389267
Enamine
1-amino-2-methylpropane-1-sulfonic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-amino-2-methyl-1-propanesulfonic acid
Inchi Code
1S/C4H11NO3S/c1-3(2)4(5)9(6,7)8/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,6,7,8)
InChI
INARFNQOWWSXLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412382
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412382
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)