Documenti fondamentali
ENA947389262
Enamine
7-chloro-3-methyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.63
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
284-286
Iupac Name
7-chloro-3-methylisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)10(13)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI
CHXAYUSRURSBER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397597
Melting Point
284-286
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397597
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)