Documenti fondamentali
ENA947388964
Enamine
1-aminospiro[2.3]hexan-5-ol hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
CHF 362.20
100 MG
CHF 518.20
250 MG
CHF 719.70
500 MG
CHF 1’107.10
1 G
CHF 1’406.10
2.5 G
CHF 2’713.90
5 G
CHF 3’993.10
10 G
CHF 5’898.90
SKU del venditore: EN300-624143-50MG
CHF 362.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 362.20
100 MG
CHF 518.20
250 MG
CHF 719.70
500 MG
CHF 1’107.10
1 G
CHF 1’406.10
2.5 G
CHF 2’713.90
5 G
CHF 3’993.10
10 G
CHF 5’898.90
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-624143-50MG
CHF 362.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-aminospiro[2.3]hexan-5-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-6(5)1-4(8)2-6;/h4-5,8H,1-3,7H2;1H
InChI
NDQGBGHWUCVMJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624143
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624143
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)