ENA947388740
Enamine
rac-tert-butyl N-{[(2R,3R)-2-phenylpiperidin-3-yl]methyl}carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (((2S,3S)-2-phenylpiperidin-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C17H26N2O2/c1-17(2,3)21-16(20)19-12-14-10-7-11-18-15(14)13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14-15,18H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,20)/t14-,15+/m0/s1
InChI
DDEOZOPWFGVBFQ-LSDHHAIUSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352266
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)