ENA947388331
Enamine
3,5-dimethylcyclohexane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
3,5-dimethylcyclohexanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H15ClO2S/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)12(9,10)11/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI
SBTQLDPVPSEMKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277108
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-277108
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)