Documenti fondamentali
ENA947388297
Enamine
(thiophen-3-yl)methanesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.25
Numero MDL:
Iupac Name
3-thienylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C5H7NO2S2/c6-10(7,8)4-5-1-2-9-3-5/h1-3H,4H2,(H2,6,7,8)
InChI
SLVRRTVTWLZQSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272763
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-272763
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)