Documenti fondamentali
ENA947386014
Enamine
N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.32
Numero MDL:
Punto di fusione
95-96
Iupac Name
N-(3-methylphenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H13NO2S/c1-11-6-5-7-12(10-11)14-17(15,16)13-8-3-2-4-9-13/h2-10,14H,1H3
InChI
HZGIAHQDIKAYKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15979
Melting Point
95-96
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15979
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)