Documenti fondamentali
ENA946841355
Enamine
2-methyl-4-(trifluoromethyl)furan-3-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.11
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-(trifluoromethyl)furan-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H4F3NO/c1-4-5(2-11)6(3-12-4)7(8,9)10/h3H,1H3
InChI
SWUZLYTXJFPURQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384472
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384472
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)