Documenti fondamentali
ENA946840457
Enamine
4-hydrazinyl-1,5-naphthyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.18
Numero MDL:
Punto di fusione
170-171
Iupac Name
4-hydrazino[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-12-7-3-5-10-6-2-1-4-11-8(6)7/h1-5H,9H2,(H,10,12)
InChI
VNZVUWCAEOYICJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384179
Melting Point
170-171
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)