ENA946840166
Enamine
8-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
8-fluoro-4-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9FO3/c11-8-3-1-2-6-7(10(12)13)4-5-14-9(6)8/h1-3,7H,4-5H2,(H,12,13)
InChI
NGVSTYVIMDWOMA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380920
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-380920
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)