Documenti fondamentali
ENA946840035
Enamine
3-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.15
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluorobicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6FN/c10-8-1-2-9-6(4-8)3-7(9)5-11/h1-2,4,7H,3H2
InChI
QKEOOAIHCHFCEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379159
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379159
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)