Documenti fondamentali
ENA946840007
Enamine
2-(3-methylpyrazin-2-yl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero MDL:
Iupac Name
(3-methyl-2-pyrazinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-6-7(2-3-8)10-5-4-9-6/h4-5H,2H2,1H3
InChI
DREORYDCTFSZDY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379022
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379022
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)