ENA946839935
Enamine
4-(prop-2-en-1-yl)piperidin-4-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-allylpiperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-2-3-8(10)4-6-9-7-5-8;/h2,9-10H,1,3-7H2;1H
InChI
AAMOVSJXHZDXFF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384285
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384285
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)