Documenti fondamentali
ENA946833912
Enamine
3-amino-4-nitronaphthalene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.2
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
243-244
Iupac Name
3-amino-4-nitro-2-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O4/c12-9-8(11(14)15)5-6-3-1-2-4-7(6)10(9)13(16)17/h1-5H,12H2,(H,14,15)
InChI
VWOXDFIGNUTZAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370874
Melting Point
243-244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370874
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)