ENA946832416
Enamine
5-(ethylamino)pyrazine-2-carbothioamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-366792-50MG
CHF 349.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-366792-50MG
CHF 349.20
Iupac Name
5-(ethylamino)-2-pyrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H10N4S/c1-2-9-6-4-10-5(3-11-6)7(8)12/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,12)(H,9,11)
InChI
WUTZPZDHSVLYGQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366792
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)