Documenti fondamentali
ENA946832180
Enamine
2-fluoro-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.19
Numero MDL:
Punto di fusione
50-52
Iupac Name
2-fluoro-N~1~,N~1~-dimethyl-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11FN2/c1-11(2)8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI
HWMMSIBCJCJIJM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365350
Melting Point
50-52
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365350
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)