Documenti fondamentali
ENA946831799
Enamine
2-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.21
Numero MDL:
Punto di fusione
79-84
Iupac Name
2-(3-methoxy-3-oxopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-15-10(12)7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(13)14/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,13,14)
InChI
MNTPADVVQJCTIF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310440
Melting Point
79-84
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310440
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)