Documenti fondamentali
ENA946831579
Enamine
2-[6-(difluoromethoxy)-1-benzofuran-3-yl]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-(6-(difluoromethoxy)benzofuran-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H8F2O4/c12-11(13)17-7-1-2-8-6(3-10(14)15)5-16-9(8)4-7/h1-2,4-5,11H,3H2,(H,14,15)
InChI
HTVJBHLFHJDBSG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365745
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365745
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)