Documenti fondamentali
ENA769508630
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbothioamide
Scegli un formato
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
SKU del venditore: EN300-373412-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 357.00
100 MG
CHF 511.70
250 MG
CHF 711.90
500 MG
CHF 1’092.80
1 G
CHF 1’389.20
2.5 G
CHF 2’678.80
5 G
CHF 3’941.10
10 G
CHF 5’823.50
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.2
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-373412-50MG
CHF 357.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbothioamide
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-8-3-2-4(7-8)5(6)9/h2-3H,1H3,(H2,6,9)
InChI
CKQSVYHNXHVJIH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373412
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373412
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)